Learn More
3,4,5-Trifluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400148
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400148 1 g 1 Gramm
11410148 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11400148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23718.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99627-05-1
Summenformel C6H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 148.084
MDL-Nummer MFCD00042427
InChI-Schlüssel ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-phenol, pubchem2316, 3,4,5-trifluoropheno, acmc-209sdi, ksc486m6r, 3 , 4 , 5-trifluorophenol, phenol, 3,4,5-trifluoro-9ci, 3,4,5-trifluorophenol
PubChem CID 2777943
IUPAC-Name 3,4,5-trifluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trifluorophenol
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 177°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8830884
Formelmasse 148.09
Reinheit (%) 97%