Learn More
3,4,5-Trimethoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3737664 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dimensione della confezione:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10316690
Marca: Thermo Scientific Acros 139900100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24313-88-0
Summenformel C9H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD00008393
InChI-Schlüssel XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxyanilin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Specifica
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trimethoxyaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.0°C to 113.0°C
Farbe Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2NH2
Menge 10 g
Beilstein 13, 826
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trimethoxyaniline
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato