Learn More
3,4,5-Trimethoxyanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043617
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11371347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01619.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24313-88-0
Summenformel C9H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.207
MDL-Nummer MFCD00008393
InChI-Schlüssel XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxyanilin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxyaniline
Schmelzpunkt 110°C to 113°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 642919
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) ≥98%