Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477287 25 g 25 Gramm
11487287 100 g 100 Gramm
11497287 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15038.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde is used in the synthesis of trimethoprim and psychedelic phenethylamines. Also it can also be used in the production of plastic additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd wird bei der Synthese von Trimethoprim und psychedelischen Phenethylaminen verwendet. Außerdem kann es auch bei der Herstellung von Kunststoffadditiven verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.49 mg/l bei 25 °C), Alkohol, Toluol, Aceton und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 86-81-7
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00003364
InChI-Schlüssel OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Siedepunkt 163°C to 165°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 395163
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.49mg/L at 25°C),alcohol,toluene,acetone,and methanol.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.