Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497287
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497287 500 g -
11477287 25 g 25 Gramm
11487287 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15038.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde is used in the synthesis of trimethoprim and psychedelic phenethylamines. Also it can also be used in the production of plastic additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd wird bei der Synthese von Trimethoprim und psychedelischen Phenethylaminen verwendet. Außerdem kann es auch bei der Herstellung von Kunststoffadditiven verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.49 mg/l bei 25 °C), Alkohol, Toluol, Aceton und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-81-7
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00003364
InChI-Schlüssel OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Siedepunkt 163°C to 165°C (10 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 395163
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.49mg/L at 25°C),alcohol,toluene,acetone,and methanol.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%