Learn More
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Beschreibung
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid |
| CAS | 90-50-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H14O5 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (419.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/C(O)=O)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.24 |
| Formelmasse | 238.24 |
| Mehr anzeigen |