Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321317 25 g 25 Gramm
11311317 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01527.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.191 g/mol
3,4,5-Trimethoxyphenol is used as Flavonoid drug intermediates. It is used for pharmaceutical, cosmetics, agrochemicals and food industry research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,5-Trimethoxyphenol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln aus Flavonoiden verwendet. Es findet Anwendung in der Forschung in den Bereichen Pharmazeutik, Kosmetik, Agrochemie und Nahrungsmittelindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 642-71-7
Summenformel C9H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.191
MDL-Nummer MFCD00008389
InChI-Schlüssel VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxyphenol
Schmelzpunkt 143°C to 148°C
Menge 25 g
Beilstein 1958573
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 97%