Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11974751 100 g Glasflasche 100 Gramm
10285520 5 g Glasflasche 5 Gramm
10295520 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11974751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189141000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 642-71-7
Summenformel C9H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.19
MDL-Nummer MFCD00008389
InChI-Schlüssel VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trimethoxyphenol
Namenshinweis 98.5+%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146.0°C to 149.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2OH
Menge 100 g
Beilstein 06,1154
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 98.5+%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.