Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434627 100 g 100 Gramm
11414627 5 g 5 Gramm
11424627 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21136.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
It is used in the synthesis of 3,4-Diaryl-2(5H)-furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von 3,4-Diaryl-2(5H)-Furanonen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 951-82-6
Summenformel C11H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.228
MDL-Nummer MFCD00004336
InChI-Schlüssel DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
IUPAC-Name 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)essigsäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Menge 100 g
Beilstein 2697844
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 99%