Learn More
3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride |
| CAS | 67-03-8 |
| Summenformel | C12H18Cl2N4OS |
| MDL-Nummer | MFCD00012780 |
| Menge | 100 mg |
| SMILES | CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[H]Cl.[Cl-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.27 |
| Reinheit (%) | 99% |