Learn More
3-(4-Aminophenyl)acrylic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948313
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948313 25 g
30933677 1 g
30936780 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30948313 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1171025g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Aminophenyl)acrylic acid
CAS 2393-18-2
Summenformel C9H9NO2
MDL-Nummer MFCD00017117
Menge 25 g
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(N)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Reinheit (%) 97%