Learn More
3,4-Bis(trifluormethyl)benzophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428909
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15428909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09642.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21084-22-0
Summenformel C15H8F6O
Molekulargewicht (g/mol) 318.218
MDL-Nummer MFCD00013561
InChI-Schlüssel HWBXNAPXNCBCQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4'-bis trifluoromethyl benzophenone, 3,4'-di trifluoromethyl benzophenone, 3-trifluoromethyl phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanone, 3-trifluoromethyl phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanone, methanone, 3-trifluoromethyl phenyl 4-trifluoromethyl phenyl, 3,4-bis trifluoromethyl benzophenone, benzophenone, 3,4'-bis trifluoromethyl
PubChem CID 736046
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]-[4-(trifluormethyl)phenyl]methanon
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Menge 5 g
Beilstein 3064970
Formelmasse 318.22
Reinheit (%) 99%