Learn More
3-[4-(Brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10269382 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10148042 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269382 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34808CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 256956-42-0
Summenformel C10H9BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 253.099
InChI-Schlüssel BMXSEDLZMUPKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7164590
IUPAC-Name 3-[4-(Brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 253.1
Reinheit (%) 97%