Learn More
3-(4-Chlorophenyl)-1-Methyl-1H-Pyrazol-5-Amin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Formelmasse | 207.66 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 1 g |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |