Learn More
3,4-Diaminobenzoesäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492297 500 g 500 Gramm
11472297 25 g 25 Gramm
11482297 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14213.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
3,4-Diaminobenzoic acid undergoes cyclocondensations to form, for example, quinoxalines1 and benzimidazoles. It acts as a redox label for electrochemical detection of single base mismatches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Diaminobenzoesäure durchläuft Cyclokondensationen, um beispielsweise Quinoxaline1 und Benzimidazole zu bilden. Es dient als Redox-Etikett für den elektrochemischen Nachweis von Einzelbasisfehlzuordnungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.2 mg/ml bei 20 °C), DMF und Methanol (10 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-05-6
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007726
InChI-Schlüssel HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
IUPAC-Name 3,4-diaminobenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 775892
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),DMF,and methanol (10mg/ml).
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 94%