Learn More
3,4-Diaminobenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10792801 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10792801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 184800250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 39070-63-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diaminobenzophenone
Namenshinweis 99%
CAS 39070-63-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 119.0°C
Farbe ocker-gelb bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C13H12N2O
Strukturformel C6H5COC6H3(NH2)2
MDL-Nummer MFCD00007727
Menge 25 g
Beilstein 14, II, 225
Synonym 3,4-diaminobenzophenone, 3,4-diaminophenyl phenyl methanone, 3,4-diaminophenyl phenylmethanone, 4-benzoylbenzene-1,2-diamine, 2-amino-4-benzoylaniline, 4-benzoyl-o-phenylenediamine, 3,4-diaminophenyl phenyl ketone, 3,4-diaminophenyl-phenylmethanone, methanone, 3,4-diaminophenyl phenyl, pubchem3382
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 410 mg/l (20°C). Other solubilities: 11g/100mL methanol - 4.7g/100mL ethanol, 1.8g/100mL 2-propanol - >50g/100mL n,n-dmf, 4.7g/100mL methylene chloride - 30g/100mL acetone
InChI-Schlüssel RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)N)N
IUPAC-Name (3,4-diaminophenyl)-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
PubChem CID 135520
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Diaminobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.