Learn More
3,4-Dichlorbenzol-1-Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10520363 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10160562 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520363 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00776DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 28036-91-1
Summenformel C7H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 205.038
MDL-Nummer MFCD00017057
InChI-Schlüssel VEDIADQJSGNNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 311996
IUPAC-Name 3,4-Dichlorbenzohydrazid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3C(O)NHNH2
Menge 1 g
Synonym 3,4-dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-dichlorobenzhydrazide, dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlor-benzoyl-hydrazin, 3,4-dichlorobenzoic hydrazide, 1,2-dichlorobenzene-4-carbohydrazide, benzoic acid,3,4-dichloro-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dichloro-, hydrazide
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%