Learn More
3,4-Dichlorobenzenesulfonamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichlorobenzenesulfonamide |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11) |
| Formelmasse | 224.9418 |