Learn More
3,4-Dichlorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347365
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347365
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05254.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.921 g/mol
3,4-Dichlorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dichlorbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18880-04-1
Summenformel C7H5BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 239.921
MDL-Nummer MFCD00041363
InChI-Schlüssel XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
PubChem CID 639726
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-1,2-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Dichte 1.65
Siedepunkt 116°C to 119°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6065
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 742579
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 239.93
Reinheit (%) 98%