Learn More
3,4-Dichlorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413258 25 g 25 Gramm
11399529 50 g 50 Gramm
11423258 100 g 100 Gramm
11309539 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11413258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17672.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-47-6
Summenformel C7H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.467
MDL-Nummer MFCD00000906
InChI-Schlüssel YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-(Chlormethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.416
Siedepunkt 99°C to 101°C (2 mmHg)
Flammpunkt 155°C (311°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5766
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 386644
Formelmasse 195.48
Reinheit (%) 98%