Learn More
3,4-Dichlorbenzylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10761721 25 g Glasflasche 25 Gramm
10512081 100 g Glasflasche 100 Gramm
10107513 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279050250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-47-6
Summenformel C7H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.47
MDL-Nummer MFCD00000906
InChI-Schlüssel YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-(Chlormethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorobenzyl chloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -3°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4100g/mL
Siedepunkt 122°C to 124°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 155°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2Cl
Brechungsindex 1.5775
Menge 25 g
Beilstein 05, 300
Relative Dichte 1.41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 195.47
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.