Learn More
3,4-Dichlorbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391747 5 g 5 Gramm
11301757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04899.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102-49-8 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-49-8
Summenformel C7H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 176.04
MDL-Nummer MFCD00008114
InChI-Schlüssel IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
PubChem CID 1608
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)Methanamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzylamine
Dichte 1.322
Siedepunkt 80°C to 82°C (0.6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.578
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 508818
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 176.05
Reinheit (%) 96%