Learn More
3,4-Dichlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082024
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11474953
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12256.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
It is also a photo-degradation product of the common antibacterial and antifungal agent triclosan along with the dioxin 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist auch ein Foto-Abbauprodukt des gemeinsamen antibakteriellen und antimykotischen Wirkstoffs Triclosan zusammen mit dem Dioxin-2,8-Dichlordibenzo-p-dioxin.
Löslichkeit
Schwer lösliches Ionenwasser 9.2 g/l bei 20 ºC. Löslich in wässrigen Alkali, oxygenierten und chlorierten Lösungsmitteln. Löslich in Ethanol, Benzol, Chloroform und Ethylether.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säuredämpfen, Säurehloriden, Säureanhydriden und Ätzstoffen fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In einem Bereich ohne Abfluss oder Kanalzugang lagern. Getrennt von starken Oxidationsmitteln und Lebensmitteln und Futtermitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-77-2
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00002258
InChI-Schlüssel WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7258
ChEBI CHEBI:34323
IUPAC-Name 3,4-Dichlorphenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenol
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Siedepunkt 252°C to 255°C
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 1907693
Synonym 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether.
Formelmasse 163
Reinheit (%) 99%