Learn More
3,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451618 10 g 10 Gramm
11461618 50 g 50 Gramm
11471618 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13906.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 19763-90-7 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19763-90-7
Summenformel C6H7Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 213.486
MDL-Nummer MFCD00012937
InChI-Schlüssel WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 3,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,4-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7530, acmc-209f1i, ksc491e2j
PubChem CID 3084323
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼229°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 3703934
Formelmasse 213.5
Reinheit (%) ≥98%