Learn More
3,4-Difluor-2-Methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424147 1 g 1 Gramm
15434147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15424147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31548.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 847502-83-4
Summenformel C8H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 153.132
MDL-Nummer MFCD07777154
InChI-Schlüssel LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24820441
IUPAC-Name 3,4-difluor-2-methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 98%