Learn More
3,4-Difluoranisol, 98%
Artikelnummer. 11434084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434084 25 g 25 Gramm
11424084 5 g 5 Gramm
11444084 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12474.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115144-40-6 | C7H6F2O | 144,121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115144-40-6
Summenformel C7H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.121
MDL-Nummer MFCD00010730
InChI-Schlüssel DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
PubChem CID 568250
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluoroanisole
Dichte 1.214
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.468
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 6717610
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke