Learn More
3,4-Difluoroanisol, ≥98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10266240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10266240 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10266240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 249550050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluoroanisole
Namenshinweis 98+%
CAS 115144-40-6
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.2300g/mL
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6F2O
Strukturformel F2C6H3OCH3
Brechungsindex 1.4675 to 1.4695
MDL-Nummer MFCD00010730
Menge 5 g
Relative Dichte 1.23
Synonym 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
InChI-Schlüssel DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 144.12
PubChem CID 568250
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluoroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.