Learn More
3,4-Difluorobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472588 25 g -
11452588 1 g 1 Gramm
11462588 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15876.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-86-7 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-86-7
Summenformel C7H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.104
MDL-Nummer MFCD00011672
InChI-Schlüssel FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-difluoro, 3,4-fifluorobenzoic acid, 3,4-difluoro-benzoic acid, 3,4-dichloropnenol, pubchem1337, acmc-209k3h, 3,4-difluoro benzoic acid, ksc237g8t, rarechem al bo 0269, timtec-bb sbb006721
PubChem CID 99166
IUPAC-Name 3,4-difluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2085848
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 98%