Learn More
3,4-Difluorbenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Difluorobenzotrifluoride |
| Siedepunkt | 103°C to 104°C |
| Brechungsindex | 1.3915 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1950149 |
| Formelmasse | 182.1 |
| Reinheit (%) | 97% |