Learn More
3,4-Difluorbenzylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11494267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494267 10 g 10 Gramm
11484267 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20367.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-80-6
Summenformel C7H5ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 162.56
MDL-Nummer MFCD00236218
InChI-Schlüssel VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
PubChem CID 2736954
IUPAC-Name 4-(chlormethyl)-1,2-difluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzyl chloride
Siedepunkt 27°C to 29°C (0.4 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN1760
Formelmasse 162.57
Reinheit (%) 98%