Learn More
3,4-Difluorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381953 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10381953
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific 384420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 698-80-6 | C7H5ClF2 | 162.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698-80-6
Summenformel C7H5ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 162.56
MDL-Nummer MFCD00236218
InChI-Schlüssel VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
PubChem CID 2736954
IUPAC-Name 4-(chlormethyl)-1,2-difluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Spécification
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluorobenzyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H3F2
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 162.57
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Difluorobenzyl chloride
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis