Learn More
3,4-Difluorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3211785 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10381953
Marke: Thermo Scientific 384420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 698-80-6 | C7H5ClF2 | 162.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-80-6
Summenformel C7H5ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 162.56
MDL-Nummer MFCD00236218
InChI-Schlüssel VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
PubChem CID 2736954
IUPAC-Name 4-(chlormethyl)-1,2-difluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluorobenzyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H3F2
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 162.57
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluorobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.