Learn More
3,4-Difluorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418377 5 g 5 Gramm
11408377 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18448.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72235-53-1
Summenformel C7H7F2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.137
MDL-Nummer MFCD00010145
InChI-Schlüssel PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine
PubChem CID 123572
IUPAC-Name (3,4-Difluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzylamine
Dichte 1.21
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 6643539
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 98%