Learn More
3,4-Difluorophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113364 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10113364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01786EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluorophenol
CAS 2713-33-9
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H4F2O
Strukturformel F2(C6H3)OH
MDL-Nummer MFCD00010315
Menge 25 g
Synonym phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(F)C(F)=C1
IUPAC-Name 3,4-difluorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 130.09
PubChem CID 75927
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) 97%