Learn More
3,4-Difluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020587
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11404324
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12596.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2713-33-9 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2713-33-9
Summenformel C6H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.09
MDL-Nummer MFCD00010315
InChI-Schlüssel BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
PubChem CID 75927
IUPAC-Name 3,4-Difluorphenol
SMILES OC1=CC=C(F)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorophenol
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 84°C to 86°C (20 mmHg)
Flammpunkt 57°C (134°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2921
Beilstein 2081085
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) 98%