Learn More
3,4-Difluorophenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Artikelnummer. 15465365
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15465365
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58478.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorophenylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 737797-28-3
Summenformel C6H3BrF2Zn
MDL-Nummer MFCD02260154
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym bromo 3,4-difluorophenyl zinc, 3,4-difluorophenylzinc bromide, 0.5m solution in thf, 3,4-difluorophenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel RPYBEKIISMVWQQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]C=C(C(=C1)F)F.[Zn+]Br
IUPAC-Name bromzink(1+);1,2-difluorbenzol-5-id
Molekulargewicht (g/mol) 258.371
PubChem CID 24722621
Formelmasse 258.37