Learn More
3,4-Difluortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388938
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388938 1 g 1 Gramm
11308948 5 g 5 Gramm
11398938 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041789.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2927-34-6 | C7H6F2 | 128.12 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2927-34-6
Summenformel C7H6F2
Molekulargewicht (g/mol) 128.12
MDL-Nummer MFCD00075087
InChI-Schlüssel FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733400
IUPAC-Name 1,2-difluor-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(F)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorotoluene
Dichte 1.120 g/mL
Siedepunkt 110°C to 113°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.45
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Synonym 3,4-difluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl, 1,2-difluoro-4-methyl-benzene, 3,4-difluoro methyl benzene, 3,4 difluorotoluene, pubchem1615, 3, 4-difluorotoluene, 3,4-difluoro toluene
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 128.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit