Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 1-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-yl)methanamin |
Formelmasse | 215.68 |
Reinheit (%) | 97% |