Learn More
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol, 97 %
Artikelnummer. 15447745
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447745 250 mg 250 Milligramm
11422070 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28506.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304669-35-0
Summenformel C7H14O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 158.272
MDL-Nummer MFCD09265116
InChI-Schlüssel ZMDNGTLKIVNNCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethylsilanol, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yl dimethylsilanol, 2-5,6-dihydro-4h-pyranyl dimethylsilanol, silanol, 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethyl, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yldimethylsilanol, amtsi069
PubChem CID 11332616
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl-hydroxy-dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C1=CCCCO1)O
Spezifikation
Siedepunkt 54°C (0.8mmHg)
Chemischer Name oder Material (3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol
Menge 250 mg
Flammpunkt 91°C (196°F)
Formelmasse 158.27
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.475
Dichte 1.005