missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dihydro-2H-pyran 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-112285
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
110-87-2
C5H8O
84.12
MFCD00006558
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
8080
3,4-Dihydro-2H-Pyran
C1CC=COC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
110-87-2
C5H8O
84.12
MFCD00006558
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
8080
3,4-Dihydro-2H-Pyran
C1CC=COC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-pyran
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 87.0°C
Flammpunkt −9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4405 to 1.4425
Menge 100 g
UN-Nummer 2376
Fieser 01,256; 03,99; 05,220; 07,109; 10,147; 11,26
Merck Index 15, 3195
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,soluble in most other organic solvents
Viskosität 0.76 mPa.s (20°C)
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'