Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-Dihydroxy-DL-Phenylalanin, 98 %
Artikelnummer. p-7051561
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11364288
Marke: Thermo Scientific Chemicals 041535.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 63-84-3 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-84-3
Summenformel C9H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
MDL-Nummer MFCD00063060
InChI-Schlüssel WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-dopa, 3,4-dihydroxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, dl-dioxyphenylalanine, dl-dihydroxyphenylalanine, 3-3,4-dihydroxyphenyl-dl-alanine, 3-hydroxytyrosine, 3-hydroxy-dl-tyrosine, dopa, dl-3,4-dopa
PubChem CID 836
ChEBI CHEBI:49168
IUPAC-Name 2-amino-3-(3,4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Merck Index 14,3420
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,0.5M dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 197.19
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver