Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanin, ≥98 %
Artikelnummer. p-7081366
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11443704 5 g 5 Gramm
11453704 25 g 25 Gramm
11463704 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11443704
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11311.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin (Levodopa oder L-Dopa), CAS-Nr. 59-92-7, ist ein Dopamin-Vorläufermolekül.
3,4-dihydroxy-L-phenylalanine (DOPA) is used as a cell adhesion molecule in serum-free cultures of anchorage-dependent mammalian cells. It is also used as an anticholinergic drug and used in the treatment of Parkinson's disease. It acts as an intermediate in the biosynthesis of other catecholamines (norepinephrine, epinephrine) and melanin. It acts as a precursor of dopamine product of tyrosine hydroxylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, verdünnter Salzsäure und Ameisensäure. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-92-7
Summenformel C9H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
MDL-Nummer MFCD00002598
InChI-Schlüssel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Beilstein 2215169
Merck Index 14,5464
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol.
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 197.19
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine