Learn More
3,4-Dihydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496926 100 g 100 Gramm
11486926 25 g 25 Gramm
11406936 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24016.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84 €
    117.65 € / 100 Gramm
    Sparen 27.19 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
3,4-Dihydroxybenzoic acid is a metabolite of polyphenols such as phloretin and quercetin. It is also a phenolic acid antioxidant present in fruits, vegetables and nuts. Further, it is found to be an efficacious chemopreventive agent in several carcinogenesis models. In addition to this, it acts as an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxybenzoesäure ist ein Metabolit von Polyphenolen wie Phloretin und Quercetin. Es ist auch ein Phenolsäure-Antioxidans in Obst, Gemüse und Nüssen. Darüber hinaus wird es in mehreren Karzinogenese-Modellen als wirkungsvolles chemopreventives Mittel erkannt. Darüber hinaus wirkt es als entzündungshemmendes Mittel.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-50-3
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.121
MDL-Nummer MFCD00002509
InChI-Schlüssel YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
PubChem CID 72
ChEBI CHEBI:36062
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∼202°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1448841
Merck Index 14,7894
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid