Learn More
3,4-Dihydroxyphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30012348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012348 25 g 25 Gramm
30003549 5 g 5 Gramm
30008310 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012348 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45425025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-32-9
Summenformel C8 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Synonym Benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy-, Acetic acid, (3,4-dihydroxyphenyl)- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid, Ba 2773, DOPAC, Dihydroxyphenylacetic acid, Dopacetic acid, Homoprotocatechuic acid, NSC 73191
IUPAC-Name 2-(3,4-Dichlorphenoxy)Essigsäure
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Formelmasse 168.0423