Learn More
3',4'-Dihydroxyphenylaceton, TRC
Artikelnummer. 30007289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007289 100 mg 100 Milligramm
30003518 500 mg 500 Milligramm
30008703 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD454300100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2503-44-8
Summenformel C9 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP)
IUPAC-Name 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)Propan-2-1
SMILES CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Formelmasse 166.063
Reinheit (%) >95%