missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3,4'-Diisopropylbiphenyl, 94 %

Artikelnummer. p-7029878
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11327199 5 g 5 Gramm
11337199 25 g 25 Gramm
11347199 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11327199

Marke: Alfa Aesar™ H27393.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 61434-46-6
Summenformel C18H22
Molekulargewicht (g/mol) 238.37
MDL-Nummer MFCD00043539
InChI-Schlüssel LHNUPUGVRFQTLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4'-diisopropylbiphenyl, 3,4'-di-iso-propylbiphenyl, 3,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl, unii-gf449ran44, 1,1'-biphenyl,3,4'-bis 1-methylethyl, 1-methylethyl-3-4-methylethyl phenyl benzene, 1-isopropyl-3-4-isopropylphenyl benzene, 3,4-di-iso-propylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4'-diisopropyl, 3,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 123379
IUPAC-Name 3,4'-bis(propan-2-yl)-1,1'-biphenyl
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC(=C1)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,4'-Diisopropylbiphenyl
Menge 5 g
Formelmasse 238.37
Reinheit (%) 94%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.