Learn More
3,4-Dimethoxy-L-Phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470108
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15470108 1 g 1 Gramm
15480108 5 g 5 Gramm
15490108 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15470108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53368.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32161-30-1 | C11H15NO4 | 225.244 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32161-30-1
Summenformel C11H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 225.244
MDL-Nummer MFCD01321274
InChI-Schlüssel VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-l-alanine, l-3,4-dimethoxyphenylalanine, l-3,4-dimethoxyphenyl alanine, tyrosine, 3-methoxy-o-methyl, 3,4-dimethoxyphenylalanine, l, unii-gc6uei64ec, s-2-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, l-tyrosine, 3-methoxy-o-methyl
PubChem CID 10632946
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 254°C to 257°C
Menge 1 g
Formelmasse 225.24
Optische Drehung −5° (c=4 in 1M Hydrochloric Acid)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 97%