Learn More
3,4-Dimethoxyanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440034 10 g 10 Gramm
11450034 50 g 50 Gramm
11460034 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11440034 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13548.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6315-89-5 | C8H11NO2 | 153.181 g/mol
3,4-Dimethoxyaniline is commonly used as fine chemicals, used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxyanilin wird häufig als Feinchemikalie für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6315-89-5
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.181
MDL-Nummer MFCD00008394
InChI-Schlüssel LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
PubChem CID 22770
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxyanilin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyaniline
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Siedepunkt 174°C to 176°C (22 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 743399
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) ≥98%