Learn More
3,4-Aminocephalosporansäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752254 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752254 25 g Glasflasche 25 Gramm
10080760 100 g Glasflasche 100 Gramm
10529243 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752254 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.70 €
    21.65 € / 25 Gramm
    Sparen 2.05 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-07-2
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00002500
InChI-Schlüssel DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
PubChem CID 7121
ChEBI CHEBI:296881
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Farbe Beige bis Weiß oder Rot
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, I, 188
Merck Index 15, 10147
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (14°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,soluble in ether
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.