Learn More
3,4-Dimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469166
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16469166 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1778
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxycinnamic acid
CAS 2316-26-9
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12O4
Menge 100 mg
Synonym O-Methylferulic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease